Få mere at vide
Erlab PSM - Solis Premium 1200
Artikelnummer. 18801514 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Klasse II Biosikkerhedsskab
Artikelnummer. Produkttype
18801514 Klasse II Biosikkerhedsskab
1 options
Artikelnummer. 18801514 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORHOT19856
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Avanceret mikrobiologisk sikkerhedsskab, der sikrer operatørens sikkerhed, forureningskontrol og ergonomisk ydeevne i laboratoriemiljøer.
  • Model: BSC (Biologisk sikkerhedsskab) Solis Premium 1200
  • Filtreringssystem: Dobbeltfiltrering, der kombinerer partikler (HEPA/ULPA) og molekylære (aktiveret kul) filtre for forbedret luftrenhed og effektivitet i indkapslingen
  • Beskyttelse: Operatørbeskyttelse i overensstemmelse med NF EN ISO 12469:2000; Produktbeskyttelsesklasse ISO 5 i henhold til NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filtre – 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensioner: 1520 x 780 x 1421 mm giver rigelig arbejdsplads til laboratorieoperationer
  • Luftstrøm: 1000 m³/t sikrer stabil og ren laminær luftstrøm
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 85 / 170 W for energieffektiv ydeevne
  • Struktur: Lamineret glas-sider og forrude med 304L børstet rustfrit stål-håndteringskammer for holdbarhed og hygiejne
  • Arbejdsflade: Segmenteret design, der muliggør nem vedligeholdelse og effektiv arbejdsgang
  • Anemometer: Integreret til præcis overvågning af luftstrømmen
  • Touch Screen Interface (TSI) giver intuitiv og brugervenlig kontrol
  • Integreret kamera til overvågning og dokumentation
  • Stemmestyringssystem (VCS) for nem handsfree-betjening
  • Elektriske stikkontakter: 2 stikkontakter med beskyttelsesdæksler for sikkerhed og tilgængelighed
  • UV (ultraviolet) dekontamineringssystem, der sikrer sterile arbejdsforhold
  • Ergonomisk armlæn designet til operatørkomfort under længere tids brug
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Produkttype Klasse II Biosikkerhedsskab
Model- Solis Premium 1200
Støjniveau 55 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 270 W
Beholdere 2