Få mere at vide
Erlab PSM - Solis Essentiel 1800
Artikelnummer. 17870044 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Klasse II Biosikkerhedsskab
Artikelnummer. Produkttype
17870044 Klasse II Biosikkerhedsskab
1 options
Artikelnummer. 17870044 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORHOT19837
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Avanceret mikrobiologisk sikkerhedsskab, der sikrer operatørsikkerhed, forureningskontrol og ergonomisk effektivitet i laboratoriemiljøer.
  • Model: Biologisk sikkerhedsskab, Solis Essentiel 1800
  • Filtreringssystem: Dobbeltfiltrering, der kombinerer partikler (HEPA/ULPA) og molekylære (aktiveret kul) filtre for optimal luftrenhed og forureningsinddæmning
  • Beskyttelse: Operatørbeskyttelse i overensstemmelse med NF EN ISO 12469:2000; Produktbeskyttelsesklasse ISO 5 i henhold til NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filtre – 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensioner: 2130 x 780 x 1421 mm for rummeligt og effektivt arbejdsområde
  • Luftstrøm: 1480 m³/t sikrer ensartet laminær luftstrøm og indeslutning
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 110 / 310 W leverer energieffektiv ydeevne
  • Struktur: Lamineret glas-sider og forrude med 304 L børstet rustfrit stål-håndteringskammer for holdbarhed
  • Arbejdsflade: Segmenteret for nem vedligeholdelse og forbedret arbejdsgang
  • Anemometer: Integreret til realtids luftstrømsovervågning
  • Touch Screen Interface (TSI) for problemfri drift
  • Integreret webcam til fjernobservation og dokumentation
  • Voice Control System (VCS) til handsfree-funktionalitet
  • Elektriske stikkontakter: 2 stikkontakter med beskyttelsesdæksler for bekvemmelighed og sikkerhed
  • UV (ultraviolet) dekontamineringssystem til sterile forhold
  • Ergonomisk armlæn for øget brugerkomfort under drift
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Produkttype Klasse II Biosikkerhedsskab
Model- Solis Essentiel 1800
Støjniveau 55 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 270 W
Beholdere 2