Få mere at vide
Erlab PSM - Solis Essential 900
Artikelnummer. 17839200 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Klasse II Biosikkerhedsskab
Artikelnummer. Produkttype
17839200 Klasse II Biosikkerhedsskab
1 options
Artikelnummer. 17839200 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORHOT19836
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Avanceret mikrobiologisk sikkerhedsskab, der sikrer operatørens sikkerhed, forureningskontrol og ergonomisk ydeevne i laboratoriemiljøer.
  • Model: Biologisk sikkerhedsskab, Solis Essential 900
  • Filtreringssystem: Dobbeltfiltrering med partikelfiltre (HEPA/ULPA) og molekylære (aktiveret kul) filtre, der sikrer ren laminær luftstrøm og effektiv forureningsindeslutning
  • Beskyttelse: Operatørbeskyttelse i overensstemmelse med NF EN ISO 12469:2000; Produktbeskyttelsesklasse ISO 5 i henhold til NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filtre - 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Dimensioner: 1215 x 780 x 1421 mm og giver kompakt, men effektivt arbejdsområde
  • Luftstrøm: 770 m³/t opretholder en ensartet laminær luftcirkulation
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 80 / 160 W sikrer energieffektiv ydeevne
  • Struktur: Lamineret glas-sider og forrude med 304L børstet rustfrit stål-håndteringskammer for holdbarhed og nem rengøring
  • Arbejdsflade: Segmenteret design til ergonomisk arbejdsgang og vedligeholdelse
  • Anemometer: Integreret til nøjagtig luftstrømsovervågning
  • Touch Screen Interface (TSI) til intuitiv kontrol og betjening
  • Integreret webcam til overvågning og dokumentation
  • Stemmestyringssystem (VCS) til håndfri betjening
  • Elektriske stikkontakter: 2 stikkontakter med beskyttelsesdæksler, der sikrer brugerens sikkerhed
  • UV (ultraviolet) dekontamineringssystem til opretholdelse af sterile forhold
  • Ergonomisk armlæn for forbedret komfort for operatøren under længerevarende brug
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Produkttype Klasse II Biosikkerhedsskab
Model- Solis Essentiel 900
Støjniveau 55 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 270 W
Beholdere 2