Få mere at vide
Erlab PSM - Solis Essential 1200
Artikelnummer. 17829200 Shop alle Erlab produkter
Skift visning
Produkttype:
Klasse II Biosikkerhedsskab
Artikelnummer. Produkttype
17829200 Klasse II Biosikkerhedsskab
1 options
Artikelnummer. 17829200 Leverandør Erlab Leverandørnr. NORHOT19822
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Et kompakt mikrobiologisk sikkerhedsskab, der sikrer overlegen operatørbeskyttelse, effektiv forureningskontrol og ergonomisk brugervenlighed.
  • Model: Biologisk sikkerhedsskab, Solis Essential 1200
  • Filtreringssystem: Dobbeltfiltrering med partikelfiltre (HEPA/ULPA) og molekylære (aktiveret kul) filtre for maksimal sikkerhed
  • Beskyttelse: Operatørbeskyttelse i overensstemmelse med NF EN ISO 12469:2000; Produktbeskyttelsesklasse ISO 5 i henhold til NF EN ISO 14644-1:2015; HEPA H14-filtre – 99,995% MPPS (EN 1822-1:2019)
  • Luftstrøm: 1000 m³/t
  • Dimensioner: 1520 x 780 x 1421 mm
  • Spænding/frekvens: 230 V (±10%) / 50 Hz.
  • Strømforbrug: 85 / 170 W
  • Struktur: Laminerede glassider og forvindue; 304 L børstet rustfrit stålarbejdsområde
  • Arbejdsflade: Segmenteret for effektiv arbejdsgang
  • Anemometer til luftstrømsmåling
  • Touchskærmsinterface (TSI)
  • Integreret webcam til overvågning og dokumentation
  • Stemmestyringssystem (VCS)
  • Stikkontakter: 2 stikkontakter med beskyttelsesdæksler
  • UV (ultraviolet) dekontamineringssystem
  • Ergonomisk armlæn for operatørkomfort
Tekniske data
Kammermateriale Rustfrit stål
Produkttype Klasse II Biosikkerhedsskab
Model- Solis Essentiel 1200
Støjniveau 55 dBA
Outlets 2
Strømforbrug 270 W
Beholdere 2