Få mere at vide
Novus Biologicals™ pSIVA Apoptosis Detection Kit
Artikelnummer. 18731164 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
1 Kit
Artikelnummer. Mængde
18731164 1 Kit
1 options
Artikelnummer. 18731164 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP229382
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications: Immunocytochemistry/Immunofluorescence, In vitro assay, In vivo assay, Live Imaging Microscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C
Mængde 1 Kit
Konjugeret IANBD
Sættets indhold Propidium Iodide Staining Solution (Full Size: 500μL / Sample Size: 125μL), pSIVA-IANBD (Full Size: 200μL / Sample Size: 50μL)
Til brug med (applikation) Immunocytochemistry/Immunofluorescence, In vitro assay, Live Imaging Microscopy
Produkttype Polarity Sensitive Indicator of Viability Apoptosis Microscopy Kit