Specifications
| Indhold og opbevaring | Storage is content dependent. |
| Mængde | 25 Tests |
| Konjugeret | IANBD |
| Sættets indhold | pSIVA-IANBD, Propidium Iodide Staining Solution, 10X PBS Buffer, 10X Binding Buffer |
| Til brug med (applikation) | Flow Cytometry, Flow (Cell Surface) |
| Produkttype | Flow Assay Kit |