missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Psilocin O-Glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Psilocin O-Glucuronide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N2O7/c1-20(2)7-6-9-8-19-10-4-3-5-11(12(9)10)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h3-5,8,13-16,18-19,21-23H,6-7H2,1-2H3,(H,24,25)/t13-,14-,15+,16-,18+/m0/s1 |
| Formel vægt | 380.1584 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?