Få mere at vide
PSI-697, MedChemExpress
Artikelnummer. 16482687
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16482687 50 mg -
16456598 10 mg 10mg
16449167 5 mg -
16431529 1 mg 1mg
16416796 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16482687 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15526
MedChemExpress PSI-697 is an oral P-selectin inhibitor with an IC50 of 125 μM.
PSI-697 is an oral P-selectin inhibitor with an IC50 of 125 μM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PSI-697
CAS 851546-61-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C21H18ClNO3
Mængde 50 mg
Synonym P-Selectin Inhibitor
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 45.8 mg/mL (124.51 mM)
SMIL O=C(C1=C(O)C(CC2=CC=C(Cl)C=C2)=NC3=C(CCCC4)C4=CC=C13)O
Molekylvægt (g/mol) 367.83
Formel vægt 367.83
Procent renhed 98.98%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death