missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PSI-352938, MedChemExpress

Artikelnummer. 16468967
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16468967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16468967 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15231

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PSI-352938 (PSI-938) is a hepatitis C virus (HCV) nucleotide inhibitor.

PSI-352938 (PSI-938) is a hepatitis C virus (HCV) nucleotide inhibitor.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PSI-352938
CAS 1231747-17-3
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C16H23FN5O6P
Mængde 5 mg
Synonym PSI-938
SMIL O=P1(OC(C)C)OC[C@]2([H])[C@@]([C@@](C)(F)[C@H](N3C(N=C(N)N=C4OCC)=C4N=C3)O2)([H])O1
Molekylvægt (g/mol) 431.36
Formel vægt 431.36
Grad Research
Til brug med (applikation) COVID-19-anti-virus
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.