missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pseurotin A, TRC

Artikelnummer. 30425086
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425086 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425086 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8396351MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pseurotin A
CAS 58523-30-1
Molekylær formel C22H25NO8
Mængde 1 mg
Synonym [5S-[2(1R*,2R*,3Z),5alpha,8beta,9beta]]-8-Benzoyl-2-(1,2-dihydroxy-3-hexenyl)-9-hydroxy-8-methoxy-3-methyl-1-oxa-7-azaspiro[4.4]non-2-ene-4,6-dione, (5S,8S,9R)-8-Benzoyl-2-[(1S,2S,3Z)-1,2-dihydroxy-3-hexenyl]-9-hydroxy-8-methoxy-3-methyl-1-oxa-7-azaspiro[4.4]non-2-ene-4,6-dione, NSC 348694, Pseurotin
InChI formel InChI=1S/C22H25NO8/c1-4-5-11-14(24)15(25)16-12(2)17(26)21(31-16)19(28)22(30-3,23-20(21)29)18(27)13-9-7-6-8-10-13/h5-11,14-15,19,24-25,28H,4H2,1-3H3,(H,23,29)/b11-5-/t14-,15-,19+,21+,22+/m0/s1
SMIL CC\C=C/[C@H](O)[C@H](O)C1=C(C)C(=O)[C@@]2(O1)[C@@H](O)[C@](NC2=O)(OC)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn (5S,8S,9R)-8-benzoyl-2-[(Z,1S,2S)-1,2-dihydroxyhex-3-enyl]-9-hydroxy-8-methoxy-3-methyl-1-oxa-7-azaspiro[4.4]non-2-ene-4,6-dione
Molekylvægt (g/mol) 431.44
Formel vægt 431.158
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.