Få mere at vide
β- Pseudouridin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11491212 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491212 50 mg 50mg
11481212 10 mg 10mg
11401222 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491212 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219917850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9470.00 DKK
    9019.16 DKK / 50mg
    Spare 450.84 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes ved initiering af oversættelse. β- Pseudouridin, MP Biomedicals er en isomer af nukleosidet uridin, der findes i alle arter og i mange klasser af RNA (undtagen mRNA). Undersøgelser tyder på, at det reducerer strålingsinducerede kromosomafvigelser i huma
β-Pseudouridin dannes af enzymer kaldetΨ syntaser, som post-transkriptionelt isomeriserer specifikke uridinrester i RNA i en proces kaldet pseudouridylering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-07-4
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.20
MDL nummer MFCD00038458
InChI nøgle PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Synonym pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
IUPAC navn 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Tæthed 1.64g/cm3
Kogepunkt 598,4 °C (760 mmHg (litteratur))
Brydningsindeks 1.62 (bogstaveligt)
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (50 mg/ml, klar, farveløs opløsning).
Formel vægt 244,2 g/mol
Fysisk form Pulver