Få mere at vide
β- Pseudouridin, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11481212 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
250 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11481212 10 mg 10mg
11491212 50 mg 50mg
11401222 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481212 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219917810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 DKK
    2123.54 DKK / 10mg
    Spare 106.46 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes ved initiering af oversættelse. β- Pseudouridin, MP Biomedicals er en isomer af nukleosidet uridin, der findes i alle arter og i mange klasser af RNA (undtagen mRNA). Undersøgelser tyder på, at det reducerer strålingsinducerede kromosomafvigelser i huma
β-Pseudouridin dannes af enzymer kaldetΨ syntaser, som post-transkriptionelt isomeriserer specifikke uridinrester i RNA i en proces kaldet pseudouridylering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1445-07-4
Molekylær formel C9H12N2O6
Molekylvægt (g/mol) 244.20
MDL nummer MFCD00038458
InChI nøgle PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
Synonym pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
IUPAC navn 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-pyrimidin-2,4-dion
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
Tekniske data
Tæthed 1.64g/cm3
Kogepunkt 598.4°C (760 mmHg (literature))
Brydningsindeks 1.62 (Lit.)
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/mL, clear, colorless solution).
Formel vægt 244.2g/mol
Fysisk form Pulver