Få mere at vide
Pseudouridin, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15582383 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15582383 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 15582383 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 460451000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1445-07-4 | C9H12N2O6 | 244.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pseudouridine
CAS 1445-07-4
Smeltepunkt 230,0 °C
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Molekylær formel C9H12N2O6
MDL nummer MFCD00038458
Mængde 100 mg
Synonym pseudouridine, beta-pseudouridine, psi-uridine, 5-beta-d-ribofuranosyl uracil, beta-d-pseudouridine, 5-b-d-ribofuranosyl-uracil, pseudouridine c, 5-ribosyluracil, 1s-1,4-anhydro-1-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl-d-ribitol, 5-2s,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione
InChI nøgle PTJWIQPHWPFNBW-GBNDHIKLSA-N
SMIL OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)C1=CNC(=O)NC1=O
IUPAC navn 5-[(2S,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-1H-pyrimidin-2,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 244.20
PubChem CID 15047
ChEBI CHEBI:17802
Formel vægt 244.2
Procent renhed 98%