Få mere at vide
MedChemExpress Pseudouridine
Artikelnummer. 16457467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16457467 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16457467 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY113061
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Pseudouridine is an isomer of the nucleoside uridine, and the most abundant modified nucleoside in non-coding RNAs. Pseudouridine in rRNA and tRNA can fine-tune and stabilize the regional structure and help maintain their functions in mRNA decoding, ribosome assembly, processing and translation.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 244.2 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.03%
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (511.88 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.38 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
CAS 1445-07-4