Få mere at vide
MedChemExpress Pseudouridine
Artikelnummer. 16457467
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
16457467 5 mg 5mg
1 options
Artikelnummer. 16457467 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY113061
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MedChemExpress Pseudouridine is an isomer of the nucleoside uridine, and the most abundant modified nucleoside in non-coding RNAs. Pseudouridine in rRNA and tRNA can fine-tune and stabilize the regional structure and help maintain their functions in mRNA decoding, ribosome assembly, processing and translation.
Tekniske data
Molekylvægt (g/mol) 244.2 g/mol
Produkttype Natural Products
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Forsendelsestilstand Room temperature
Renhed 98.03%
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (511.88 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (102.38 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
CAS 1445-07-4
Produkttitel
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.