Få mere at vide
Pseudotropine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pseudotropine |
| CAS | 135-97-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Pseudotropine |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C8 H15 N O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Pseudotropine, 3β-Tropanol, psi-Tropine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8- |
| SMIL | CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](O)C2 |
| Vis mere |