Få mere at vide
MedChemExpress Pseudothymidine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 242.23 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Indhold og opbevaring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 99.85% |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 61.17 mg/mL (252.53 mM) |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 65358-15-8 |
| Synonym | 5-Methyl-2'-Deoxypseudouridin |