Få mere at vide
Pseudothiohydantoin, 97%
Artikelnummer. 11496974
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11496974 5 g 5g
11406984 25 g 25g
11416984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496974 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21461.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 556-90-1 | C3H4N2OS | 116,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 556-90-1
Molekylær formel C3H4N2OS
Molekylvægt (g/mol) 116.138
MDL nummer MFCD00003186
InChI nøgle HYMJHROUVPWYNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pseudothiohydantoin, 2-aminothiazol-4 5h-one, 2-imino-4-thiazolidinone, 4 5h-thiazolone, 2-amino, usaf dm-1, 2-imino-4-thiazolidone, 2-amino-2-thiazolin-4-one, usaf be-4-5, 2-amino-4-oxo-thiazole, 2-imino-thiazolidin-4-one
PubChem CID 11175
IUPAC navn 2-amino-1,3-thiazol-4-on
SMIL C1C(=O)N=C(S1)N
Specifica
Kemisk navn eller materiale Pseudothiohydantoin
Smeltepunkt ∼240 °C (dekomponering)
Mængde 5 g
Formel vægt 116.14
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.