Få mere at vide
Pseudopelletierin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16544404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16544404 25 g
16524404 1 g
16534404 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16544404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463980250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 552-70-5 | C9H15NO | 153.23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-70-5
Molekylær formel C9H15NO
Molekylvægt (g/mol) 153.23
InChI nøgle RHWSKVCZXBAWLZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-on
SMIL CN1C2CCCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pseudopelletierine
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vandig opløsning: opløselig.
Formel vægt 153.22