Få mere at vide
Pseudopelletierin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16524404 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16524404 1 g
16534404 5 g
16544404 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16524404 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463980010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 552-70-5
Molekylær formel C9H15NO
Molekylvægt (g/mol) 153.23
InChI nøgle RHWSKVCZXBAWLZ-UHFFFAOYNA-N
IUPAC navn 9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-on
SMIL CN1C2CCCC1CC(=O)C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pseudopelletierine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: soluble.
Formel vægt 153.22