missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pseudomonic Acid D Sodium (>90%), TRC

Artikelnummer. 30411589
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30411589 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30411589 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8395201MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pseudomonic Acid D Sodium
CAS 85178-60-5
Molekylær formel C26 H41 O9 . Na
Mængde 1 mg
Synonym [1(E),2E,8[2S,3S(1S,2S)]]-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[[3-(2-hydroxy-1-methylpropyl)oxiranyl]methyl]-3-methyl-L-talo-Non-2-enonic Acid 8-Carboxy-5-octenyl Ester Monosodium Salt, Sodium Pseudomonate D
InChI formel InChI=1S/C26H42O9.Na/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h4,6,13,17-21,24-27,31-32H,5,7-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b6-4+,16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
SMIL [Na+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCC\C=C\CCC(=O)[O-])\C)[C@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn sodium;(E)-9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[[(2S,3S)-3-[(1S,2S)-2-hydroxy-1-methyl-propyl]oxiran-2-yl]methyl]tetrahydropyran-2-yl]-3-methyl-but-2-enoyl]oxynon-4-enoate
Molekylvægt (g/mol) 520.59
Formel vægt 520.2648
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.