missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Pseudomonic Acid C, TRC

Artikelnummer. 30417749
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417749 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417749 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP839530100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Pseudomonic Acid C
CAS 71980-98-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C26 H44 O8
Mængde 100 mg
Synonym (2E)-5,9-Anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[(2E,4R,5S)-5-hydroxy-4-methyl-2-hexen-1-yl]-3-methyl-L-talo-non-2-enonic acid 8-carboxyoctyl ester, L-talo-Non-2-enonic acid','5,9-anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-(5-hydroxy-4-methyl-2-hexenyl)-3-methyl-','8-carboxyoctyl ester','[2E,8(2E,4R,5S)]-, L-talo-Non-2-enonic acid','5,9-anhydro-2,3,4,8-tetradeoxy-8-[(2E,4R,5S)-5-hydroxy-4-methyl-2-hexenyl]-3-methyl-','8-carboxyoctyl ester','(2E)- (9CI), (+)-Pseudomonic acid C, Pseudomonic acid C, 9-[[(2E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[(2E,4R,5S)-5-hydroxy-4-methylhex-2-enyl]tetrahydro-2H-pyran-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxy]nonanoic acid (pseudomonic acid C), Mupirocin Calcium Imp. B (EP)
InChI formel InChI=1S/C26H44O8/c1-18(16-24(30)33-14-9-7-5-4-6-8-13-23(28)29)15-22-26(32)25(31)21(17-34-22)12-10-11-19(2)20(3)27/h10-11,16,19-22,25-27,31-32H,4-9,12-15,17H2,1-3H3,(H,28,29)/b11-10+,18-16+/t19-,20+,21+,22+,25-,26+/m1/s1
SMIL C[C@H](O)[C@H](C)\C=C\C[C@H]1CO[C@@H](C\C(=C\C(=O)OCCCCCCCCC(=O)O)\C)[C@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn 9-[(E)-4-[(2S,3R,4R,5S)-3,4-dihydroxy-5-[(E,4R,5S)-5-hydroxy-4-methylhex-2-enyl]oxan-2-yl]-3-methylbut-2-enoyl]oxynonanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 484.62
Formel vægt 484.3036
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.