Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pseudomonas CN Selektiv Agar (Cetrimide Agar)
Artikelnummer. 11914122
Skift visning
Fyld volumen:
13 mL
17 mL
Fyld vægt:
13 g ±5%
17 g± 5 %
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Fyld volumen Fyld vægt Pakningsstørrelse
11914122 17 mL 17 g± 5 % -
11928429 13 mL 13 g ±5% Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11914122 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. PO5076A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00 DKK
    125.49 DKK / Pakke med 10
    Spare 12.51 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Selektivt isolere og differentiere Pseudomonas aeruginosa vha Thermo Scientific™ Pseudomonas CN Selektiv Agar (Cetrimide Agar) fremstillede plader.
Selektivt isoler og differentiér Pseudomonas aeruginosa ved hjælp af Thermo Scientific™ Pseudomonas C-N selektiv agar (Cetrimide Agar) forberedte plader. Pseudomonas aeruginosa producerer en karakteristisk klar grøn farve på mediet. Mediet er blevet testet i overensstemmelse med metoderne beskrevet i ISO 7704:2023.
Pseudomonas CN Selektiv Agar (Cetrimide Agar) er til selektiv isolering af Pseudomonas aeruginosa fra en række prøver.
Formlen blev beskrevet af Goto og Enomoto 1 efter demonstrationen af cetrimid som et selektivt middel af Lowbury og Collins 2 .
Cetrimid er en kvartær ammoniumforbindelse med bakteriedræbende aktivitet mod en bred vifte af gram-positive organismer og nogle gram-negative organismer.
Goto og Enomoto viste, at tilsætning af nalidixinsyre ved μ15 g/ml, samtidig med at cetrimidindholdet blev reduceret til 200 mg, forbedrede ydeevnen. Mediet gav bedre genvinding af Pseudomonas aeruginosa med forbedret pigmentdannelse, mens det kraftigt undertrykkede Klebsiella , Proteus og Providencia spp., hvor sidstnævnte organismer er de besværlige kontaminanter i konventionelle cetrimidmedier.
Pseudomonas aeruginosa producerer en række vandopløselige jernchelatorer, herunder den gulgrønne eller gulbrune fluorescerende pyoverdin. Når pyoverdin kombineres med det blå vandopløselige pyocyanin, som også produceres af organismen, produceres den lyse grønne farve, der er karakteristisk for Pseudomonas aeruginosa . Tilsætningen af magnesiumchlorid og kaliumsulfat i mediet øger produktionen af disse chelatorer.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Østers hvid, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Pseudomonas CN Selektiv Agar (Cetrimide Agar)
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar-plade
Fyld volumen 17 mL
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Flow Wrapped - Enkeltlag
Mængde 10/Pk.
Kun til professionel brug (in vitro diagnostisk brug).