Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated)
Beskrivelse
Selectively isolate Pseudomonasspecies from a range of samples with this medium.
Selectively isolate Pseudomonas species from a range of samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated). The medium is modification of King's A Medium1 and contains magnesium chloride and potassium sulphate for improved pigment production and recovery of Pseudomonas aeruginosa while strongly suppressing Klebsiella, Proteus and Providencia spp.
Pseudomonas Agar Base er designet således, at mediet ved tilsætning af det passende supplement (SR0102 eller SR0103) bliver selektivt for Pseudomonas aeruginosa eller Pseudomonas spp. generelt.
- Selektiv: Pseudomonas aeruginosa danner fluorescerende grønne kolonier, mens væksten af Klebsiella, Proteus og Providencia er stærkt undertrykt
- Forbedret pigmentproduktion hjælper med at identificere
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Pseudomonas agarbase |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Agar |
| Mængde | 500 g |
| Udbytte | Til 10,3L medium |