Få mere at vide
Thermo Scientific™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 10157992
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 10157992
Brand: Thermo Scientific™ CM0559B
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Selectively isolate Pseudomonasspecies from a range of samples with this medium.
Selectively isolate Pseudomonas species from a range of samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ Pseudomonas Agar Base (Dehydrated). The medium is modification of King's A Medium1 and contains magnesium chloride and potassium sulphate for improved pigment production and recovery of Pseudomonas aeruginosa while strongly suppressing Klebsiella, Proteus and Providencia spp.
Pseudomonas Agar Base er designet således, at mediet ved tilsætning af det passende supplement (SR0102 eller SR0103) bliver selektivt for Pseudomonas aeruginosa eller Pseudomonas spp. generelt.
  • Selektiv: Pseudomonas aeruginosa danner fluorescerende grønne kolonier, mens væksten af Klebsiella, Proteus og Providencia er stærkt undertrykt
  • Forbedret pigmentproduktion hjælper med at identificere
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pseudomonas agarbase
Form Pulver
Produkttype Agar
Mængde 500 g
Udbytte Til 10,3L medium