missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pseudomethylionone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pseudomethylionone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O/c1-5-14(15)11-7-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h7-8,10-11H,5-6,9H2,1-4H3/b11-7+,13-10+ |
| Formel vægt | 206.1671 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?