Få mere at vide
Pseudoginsenoside F11, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pseudoginsenoside F11 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H72O14/c1-19-28(46)30(48)32(50)35(52-19)55-33-31(49)29(47)23(18-43)54-36(33)53-22-17-41(8)24(39(6)13-11-25(45)37(2,3)34(22)39)16-21(44)27-20(10-14-40(27,41)7)42(9)15-12-26(56-42)38(4,5)51/h19-36,43-51H,10-18H2,1-9H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+,25-,26+,27-,28-,29+,30+,31-,32+,33+,34-,35-,36+,39+,40+,41+,42-/m0/s1 |
| Formel vægt | 800.4922 |