Få mere at vide
MedChemExpress Pseudobufarenogin
Artikelnummer. 16451568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
16451568 5 mg
1 options
Artikelnummer. 16451568 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HYN0879
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Pseudobufarenogin is a natural compound extracted from toad species with unknown details.
Tekniske data
Indhold og opbevaring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvægt (g/mol) 416.51 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 17008-69-4
Produkttype Natural Products
Renhed 99.18%
Opløselighed DMSO : 100 mg/mL (240.09 mM∣Need ultrasonic)
Synonym ψ-Bufarenogin