missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Pseudobenztropine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pseudobenztropine |
| CAS | 802597-90-6 |
| Molekylær formel | C21H25NO |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (3-exo)-3-(Diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane, 3β-(Diphenylmethoxy)-1αH,5αH-tropane |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25NO/c1-22-18-12-13-19(22)15-20(14-18)23-21(16-8-4-2-5-9-16)17-10-6-3-7-11-17/h2-11,18-21H,12-15H2,1H3 |
| SMIL | CN1C2CCC1CC(OC(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)C2 |
| IUPAC navn | 3-benzhydryloxy-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.43 |
| Formel vægt | 307.1936 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?