Få mere at vide
R&D Systems™ PSC 833
Artikelnummer. 18094372
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
18094372 1 mg
1 options
Artikelnummer. 18094372 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 4042/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2790.00 DKK
    2638.65 DKK / 1mg
    Spare 151.35 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Inhibitor of P-gp-mediated MDR
P-glycoprotein (P-gp) modulator; inhibits P-gp-mediated multidrug-resistance (MDR). Reverses resistance to several cytotoxic drugs including mitoxantrone and doxorubicin (resistance factors are 2.0 and 6.5 respectively) in human MDR cancer cell lines. Non-immunosuppressive analog of cyclosporin A (Cat. No. 1101).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemisk navn eller materiale PSC 833
CAS 121584-18-7
Mængde 1 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C63H111N11O12
Formel vægt 1214.62
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 1214.65
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.