Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PSB 603
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18025912
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18025912 10 mg
18024002 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18025912 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3198/10
Highly selective A2B antagonist
Adenosine A2B receptor antagonist that displays > 17000-fold selectivity over other adenosine receptors (Ki values are 0.553, > 10000, > 10000 and > 10000 nM for A2B, A1, A2A and A3 receptors respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1092351-10-4
Molekylær formel C24H23ClN6O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PSB 603
Mængde 10 mg
Formel vægt 529.01
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 526.996