Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PSB 1114
Artikelnummer. 18045402
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
18045402 500 μg
1 options
Artikelnummer. 18045402 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4333/500U
Potent, selective P2Y2 agonist
PSB 1114 is a potent, selective P2Y2 agonist (EC50 = 0.134 μM). Displays >60-fold selectivity versus P2Y4 and P2Y6 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Thiouridine-5'-O-(β,γ-difluoromethylene)triphosphate tetrasodium salt
CAS 1657025-60-9
Mængde 500 μg
Mål P2Y Receptor Agonists
Molekylær formel C10H11F2N2Na4O13P3S
Renhed 98%