Få mere at vide
R&D Systems™ PSB 0788
Beskrivelse
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PSB 0788 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 543.04 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 543.039 |