Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PSB 0788
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18014232
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18014232 10 mg
18055212 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18014232 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3199/10
Selective A2B antagonist
Potent and selective adenosine A2B receptor antagonist (IC50 = 3.64 nM at human A2B receptors). Displays > 100-fold selectivity over hA1, hA2A and hA3 receptors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1027513-54-7
Molekylær formel C25H27ClN6O4S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PSB 0788
Mængde 10 mg
Formel vægt 543.04
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 543.039