Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PSB 0739
Artikelnummer. 18064152
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18064152 10 mg
18005852 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18064152 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3983/10
Highly potent P2Y12 antagonist
Highly potent P2Y12 receptor antagonist (Ki = 24.9 nM). Unlike clopidogrel (Cat. No. 2490), does not require bioactivation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1052087-90-7
Molekylær formel C26H19N3Na2O8S2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PSB 0739
Mængde 10 mg
Formel vægt 609.54
Renhed >96%
Molekylvægt (g/mol) 611.551