missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ PSB 069
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18085992
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18085992 50 mg
18074402 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18085992 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 2573/50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Non-selective NTPDase inhibitor

Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 78510-31-3
Molekylær formel C20H12ClN2NaO5S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PSB 069
Mængde 50 mg
Formel vægt 450.83
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 450.825
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.