Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PSB 069
Beskrivelse
Non-selective nucleoside triphosphate diphosphohydrolase (NTPDase) inhibitor. Reported to inhibit rat NTPDases 1, 2 and 3 with similar potencies.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PSB 069 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 450.83 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 450.825 |