Få mere at vide
Psammaplin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Psammaplin A |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24Br2N4O6S2/c23-15-9-13(1-3-19(15)29)11-17(27-33)21(31)25-5-7-35-36-8-6-26-22(32)18(28-34)12-14-2-4-20(30)16(24)10-14/h1-4,9-10,29-30,33-34H,5-8,11-12H2,(H,25,31)(H,26,32)/b27-17+,28-18+ |
| Formel vægt | 661.95 |