Få mere at vide
Grant Instruments™ PS-M3D Variabel hastighed/vinkel, multifunktions 3D-rotator
Artikelnummer. 12985501
Skift visning
Orbit:
22 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Orbit unitSize
12985501 22 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12985501 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PSM3D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PS-M3D Kører kontinuerligt eller kan indstilles til tidsindstillet drift. Grant Bio™ PS-M3D Variabel hastighed/vinkel, multifunktions 3D-rotator med individuelle faser kan kobles sammen for absolut operationel fleksibilitet.
  • Vibration - kortbølget bevægelse, bedst til blanding af små partikler
  • 3D rotationshastighed: 1 til 100 rpm
  • Gensidig 3D-rotation: 1 til 360° drejevinkel
  • Vibration: 1 til 6° drejevinkel, programmerbar i en burst på 1 til 5 sekunder
  • Fuldt programmerbar rækkefølge af funktioner Belaster op til 1,0 kg
  • Meget nem at betjene, med enkel opsætning af multi-segment programmer via trykknapper og 2-linjers LCD status display
  • Kompakt, med en lav profil og lille fodaftryk og ekstremt støjsvag i drift - passer pænt og diskret ind i arbejdsområdet
  • Glat, skridsikker måtte leveres som standard - forhindrer kar i at glide
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift
  • Omgivende driftstemperaturområde på 4 til 40 °C tillader brug i kølerum eller inkubator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 22 mm
Vippevinkel
Bæreevne (metrisk) 1 kg
Tilt vinkel 7 °C
  • 0 til 360° , 30° trin (gensidig tilstand)
  • 0 til 5° ,  1° trin (
Hastighedsområde 1 til 100 rpm
Spænding 120/230 V
Temperaturområde (metrisk) 4 °C til 40 °C
Watt 4.6 W
Strømstyrke 0,38 A
Frekvens 50/60 Hz
Dybde (metrisk) 235 mm
Dimensioner (LxB) Platform 215 x 215 mm
Højde (metrisk) 140 mm
Længde (metrisk) 235 mm
Bredde (metrisk) 235 mm
Model- PS-M3D
Vise 2 x 16 tegn LCD
Timer rækkevidde
  • 0 til 250 sek
  • 0 til 5 (vibrationstilstand)