missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

PS-1145, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483467
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483467 50 mg -
16470851 5 mg 5mg
16457416 100 mg -
16437448 10 mg -
16403596 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483467 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18008

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress PS-1145 is an IκB kinase (IKK) inhibitor with an IC50 of 88 nM.

PS-1145 is an IκB kinase (IKK) inhibitor with an IC50 of 88 nM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale PS-1145
CAS 431898-65-6
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H11ClN4O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20.83 mg/mL (64.54 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CN=C1)NC2=CC(Cl)=CC3=C2NC4=C3C=CN=C4
Molekylvægt (g/mol) 322.75
Formel vægt 322.75
Procent renhed 99.63%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.