Learn More
R&D Systems™ PS 1145 dihydrochloride
Descripción
PS 1145 dihydrochloride is a selective IκB kinase (IKK) inhibitor (IC50 = 100 nM). Has no effect on PKA, PKC and CKII activity. Inhibits IκB-α phosphorylation and NFκB activation in HeLa cells. Inhibits NFκB-mediated proinflammatory gene expression in human airway epithelial cells. Enhances TNF-α-induced apoptosis in a multiple myeloma cell line. Attenuates LPS-induced TNF-α production in vivo. Orally active.
Especificaciones
Especificaciones
| Purity | >98% |
| Quantity | 10 mg |
| Product Type | PS 1145 dihydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 395.67 |
| Product Line | Tocris |
| Inhibitors | PS 1145 dihydrochloride |
For Research Use Only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?