missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PRX 07034

Beskrivelse
PRX 07034 is a potent and selective 5-HT6 receptor antagonist (IC50 = 19 nM, Ki = 4 - 8 nM). Enhances working memory in rats.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-(5-Chloro-2,3-dimethoxyphenyl)ethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-(piperazin-1-yl)aniline hydrochloride |
| CAS | 903580-39-2 |
| Mængde | 50 mg |
| Molekylær formel | C21H28ClN3O4S.HCl |
| Formel vægt | 490.44 |
| Renhed | 98% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?