Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PRX 07034
Beskrivelse
PRX 07034 is a potent and selective 5-HT6 receptor antagonist (IC50 = 19 nM, Ki = 4 - 8 nM). Enhances working memory in rats.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | N-(1-(5-Chloro-2,3-dimethoxyphenyl)ethyl)-2-(methylsulfonyl)-5-(piperazin-1-yl)aniline hydrochloride |
| CAS | 903580-39-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C21H28ClN3O4S.HCl |
| Formel vægt | 490.44 |
| Renhed | 98% |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?