Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Preussisk blå, ren
Artikelnummer. 13498468 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
13498468 100 g Glasflaske 100g
10722451 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13498468 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 215211000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 14038-43-8 | C18Fe7N18 | 859.239 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14038-43-8
Molekylær formel C18Fe7N18
Molekylvægt (g/mol) 859.239
MDL nummer MFCD00135663
InChI nøgle DCYOBGZUOMKFPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym C.I. 77510, Ferric ferrocyanide, Pigment Blue 27
PubChem CID 2724251
IUPAC navn jern(2+);jern(3+);octadecacyanid
SMIL [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[Fe+2].[Fe+2].[Fe+2].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3].[Fe+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prussian Blue
Lineær formel Fe4[Fe(CN)6]3
Opløselighedsinformation Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, practically insoluble in most common organic, solvents
Infrarødt spektrum Authentic
Formel vægt 859.25
Grad Ren
Emballage Glasflaske
UV-spektrometri Complies
Farve Blå
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver