missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Prulifloxacin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Prulifloxacin |
| CAS | 123447-62-1 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C21 H20 F N3 O6 S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1H,4H-[1,3]Thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid','6-fluoro-1-methyl-7-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-4-oxo-, 1,3-Dioxole','1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid deriv., 6-Fluoro-1-methyl-7-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]-1-piperazinyl]-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid, (±)-7-[4-[(Z)-2,3-Dihydroxy-2-butenyl]-1-piperazinyl]-6-fluoro-1-methyl-4-oxo-1H,4H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid','cyclic carbonate, NM 441, Prulifloxacin, Quisnon, Sword |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20FN3O6S/c1-10-16(31-21(29)30-10)9-23-3-5-24(6-4-23)15-8-14-12(7-13(15)22)18(26)17(20(27)28)19-25(14)11(2)32-19/h7-8,11H,3-6,9H2,1-2H3,(H,27,28) |
| SMIL | CC1SC2=C(C(=O)O)C(=O)c3cc(F)c(cc3N12)N4CCN(CC5=C(C)OC(=O)O5)CC4 |
| IUPAC navn | 6-fluoro-1-methyl-7-[4-[(5-methyl-2-oxo-1,3-dioxol-4-yl)methyl]piperazin-1-yl]-4-oxo-1H-[1,3]thiazeto[3,2-a]quinoline-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 461.46 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?