Få mere at vide
PRT4165, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490388
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490388 5 mg
16487726 100 mg
16447928 10 mg
16443867 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490388 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19817
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
PRT4165 is a potent inhibitor of PRC1-mediated H2A ubiquitylation.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PRT4165
CAS 31083-55-3
Farve Green
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H9NO2
Mængde 5 mg
Synonym NSC600157
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (106.27 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C1/C(C(C2=C1C=CC=C2)=O)=C/C3=CC=CN=C3
Molekylvægt (g/mol) 235.24
Formel vægt 235.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death