missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PRT062607 Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
PRT062607 Hydrochloride (P505-15 Hydrochloride) is a highly specific and potent inhibitor of purified Syk (IC50 1-2 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PRT062607 Hydrochloride |
| CAS | 1370261-97-4 |
| Farve | Earth Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H24ClN9O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | P505-15 Hydrochloride |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (116.30 mM) ∣DMSO : ≥ 33 mg/mL (76.76 mM) |
| SMIL | NC(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(N4N=CC=N4)=C3)=O.[H]Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.91 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?