Få mere at vide
PRT 060318, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[((1R,2S)-2-Aminocyclohexyl)amino]-4-[(3-methylphenyl)amino]-5-pyrimidinecarboxamide |
| CAS | 1194961-19-7 |
| Molekylær formel | C18H24N6O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | P 142-76, PRT 318, PRT 060318 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24N6O/c1-11-5-4-6-12(9-11)22-17-13(16(20)25)10-21-18(24-17)23-15-8-3-2-7-14(15)19/h4-6,9-10,14-15H,2-3,7-8,19H2,1H3,(H2,20,25)(H2,21,22,23,24)/t14-,15+/m0/s1 |
| SMIL | Cc1cccc(Nc2nc(N[C@@H]3CCCC[C@@H]3N)ncc2C(=O)N)c1 |
| IUPAC navn | 2-[[(1R,2S)-2-aminocyclohexyl]amino]-4-(3-methylanilino)pyrimidine-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 340.42 |
| Formel vægt | 340.2012 |