Få mere at vide
PRT-060318, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475458
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475458 10 mg -
16453346 25 mg 25mg
16441637 50 mg 50mg
16418177 5 mg -
16406056 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16475458 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12974
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.
PRT-060318 (PRT318) is a novel selective inhibitor of the tyrosine kinase Syk with an IC50 of 4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PRT-060318
CAS 1194961-19-7
Farve Earth Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H24N6O
Mængde 10 mg
Synonym PRT318
Opløselighedsinformation H2O : 5.6 mg/mL (16.45 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(C1=CN=C(N[C@H]2[C@@H](N)CCCC2)N=C1NC3=CC=CC(C)=C3)N
Molekylvægt (g/mol) 340.42
Formel vægt 340.42
Procent renhed 99.04%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease