Få mere at vide
Novus Biologicals™ PRRX2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Shop alle Bio Techne produkter
:
0.1 mL
Spezifikation
Spezifikation
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Mål | PRRX2 |
| Synonym | paired related homeobox 2, paired-like homeodomain protein PRX2, Paired-related homeobox protein 2, PMX2paired mesoderm homeobox protein 2, PRX-2, PRX2MGC19843 |
| Gen symbol | PRRX2 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur