Få mere at vide
Novus Biologicals™ PRRT2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Artikelnummer. 18409219 Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
0.1 mL
Artikelnummer. 18409219
Brand: Novus Biologicals™ H00112476T02
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology
Mål PRRT2
Synonym DKFZp547J199, FLJ25513, IFITMD1, interferon induced transmembrane protein domain containing 1, proline-rich transmembrane protein 2
Gen symbol PRRT2